Learn More
Cytiva Tamponi IPG
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Intervallo di pH:
3 to 10 nonlinear
3 to 11 nonlinear
4 to 7
6 to 11
Da 3 a 10
Dimensione della confezione:
1mL
Pezzo
Descrizione
- Eliminates background staining
- Use with Immobiline DryStrip gels to improve protein solubility
- Ensures optimal conditions for IEF separation
- High sample loading capacity, improved resolution, and increases the probability of detecting low abundance proteins when used with Immobiline DryStrip gels
Order Info
Supplied in 1mL aliquots of water; order Immobiline Drystrip gels separately.
Specifica
Specifica
| Colore | Da incolore a giallo chiaro |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Gel DryStrip Immobiline |
| Intervallo di pH | Da 3 a 10 |
| Product Type | Tampone IPG |
| Forma | Liquido |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l’isoelettrofocalizzazione nell’elettroforesi 2-D; elimina la colorazione di fondo, migliora la solubilità delle proteine e garantisce condizioni ottimali per la separazione IEF |
| Quantità | 1 ml |
| Requisiti di stoccaggio | Da 2° a 8 °C |