Learn More
Cytiva Tamponi IPG
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Intervallo di pH:
3 to 10 nonlinear
3 to 11 nonlinear
4 to 7
6 to 11
Da 3 a 10
Dimensione della confezione:
1mL
Pezzo
Descrizione
- Eliminates background staining
- Use with Immobiline DryStrip gels to improve protein solubility
- Ensures optimal conditions for IEF separation
- High sample loading capacity, improved resolution, and increases the probability of detecting low abundance proteins when used with Immobiline DryStrip gels
Order Info
Supplied in 1mL aliquots of water; order Immobiline Drystrip gels separately.
Specifica
Specifica
| Colore | Colorless to Light Yellow |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Immobiline DryStrip Gels |
| Intervallo di pH | 3 to 10 nonlinear |
| Product Type | IPG Buffer |
| Forma | Liquid |
| Da utilizzare con (applicazione) | IEF, 2-D Electrophoresis |
| Quantità | 1mL |
| Requisiti di stoccaggio | 2° to 8°C |
Sicurezza e movimentazione
Indicazioni di pericolo
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 100% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.