missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IPO11 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 14403-1-AP-20UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
This is a component of the ubiquinol-cytochrome c reductase complex (complex III or cytochrome b-c1 complex), which is part of the mitochondrial respiratory chain. The core protein 2 is required for the assembly of the complex.Specifica
| IPO11 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| IPO11 | |
| Imp11, importin 11, IPO11, Ran binding protein 11, RanBP11 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 310056, 51194, 76582 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
| 0.29 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q8K2V6, Q9UI26 | |
| IPO11 | |
| IPO11 Fusion Protein Ag5659 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Mouse, Human, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto