Learn More
Memmert™ IPP Refrigerated Incubator with Peltier Cooling, 256 L, Stainless Steel
Codice prodotto. 13487457 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Tensione:
230/115 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13487457
Marca: Memmert™ IPP260
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Temperature Range: 0°C to 70°C
  • Temperature range 0°C up to +70 °C
  • 5 model sizes (32 to 749 litres volume)
  • 2 model variants: SingleDISPLAY and TwinDISPLAY
  • Double doors standard for all models: Prevention of contamination and drops in temperature, and at the same time an optimum view of the sensitive load through wide-area interior glass doors
  • Fans integrated in the Peltier elements ensure rapid energy transfer and optimum temperature distribution
Warranty
Tre anni
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Capacità (sistema metrico) 256 l
Materiale camera Acciaio inox
Tipo di spina Tipo tedesco
Temperature Range (Metric) °°
Tipo Refrigerated Incubator
Display Display singolo TFT a colori e ad alta definizione
Include Certificato di calibrazione di fabbrica per 10° C e 37 °C
N. di sportelli 2
Precisione termica °
Dimensioni interne (L x P x A) 500 x 640 x 800 mm
Larghezza (sistema metrico) 824 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 640 mm
Altezza (sistema metrico) 1183 mm
Altezza (sistema metrico) interno 800 mm
Depth (Metric) Interior 500 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 164 kg
Peso (sistema metrico) 113 kg
Requisiti elettrici 115/230 V, 50/60 Hz, 820 W
Tensione 230/115 V
Frequenza 50/60 Hz