Learn More
Memmert™ IPP Refrigerated Incubator with Peltier Cooling, 749 L, Stainless Steel
Codice prodotto. 13440229 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Tensione:
230/115 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13440229
Marca: Memmert™ IPP750
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Temperature Range: 0°C to 70°C
  • Intervallo di temperature compreso tra 0 °C e +70 °C
  • 5 formati disponibili con volumi compresi tra 32 e 749 litri
  • 2 varianti: SingleDISPLAY e TwinDISPLAY
  • Sportello doppio standard per tutti i modelli: prevenzione da contaminazione e cadute di temperatura, unitamente a una perfetta visibilità dei carichi delicati grazie agli ampi sportelli in vetro interni
  • Le ventole integrate negli elementi Peltier garantiscono un rapido trasferimento di energia e un'ottima distribuzione della temperatura
Warranty
Tre anni
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Capacità (sistema metrico) 749 l
Materiale camera Acciaio inox
Materiale Textured Stainless Steel, Rear Zinc-plated Steel
Tipo di spina Tipo tedesco
Temperature Range (Metric) °°
Tipo Refrigerated Incubator
Display Display singolo TFT a colori e ad alta definizione
Include Certificato di calibrazione in fabbrica per 10 ° C e 37 °C
N. di sportelli 2
Precisione termica °
Dimensioni interne (L x P x A) 600 x 1040 x 1200 mm
Larghezza (sistema metrico) 1224 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 1040 mm
Altezza (sistema metrico) 1726 mm
Altezza (sistema metrico) interno 1200 mm
Depth (Metric) Interior 600 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 279 kg
Peso (sistema metrico) 208 kg
Requisiti elettrici 115/230 V, 50/60 Hz, 1.2 W
Tensione 230/115 V
Frequenza 50/60 Hz