Learn More
Memmert™ IPP Refrigerated Incubator with Peltier Cooling and Twin Display, 749 L, Stainless Steel
Codice prodotto. 13460229 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Tensione:
115/230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13460229
Marca: Memmert™ IPP750plus
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Temperature Range: 0°C to 70°C
  • TwinDISPLAY. Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller with 2 high-definition TFT-color displays
  • Digital backwards counter with target time setting, adjustable from 1 minute to 99 days
  • Process time does not start until the set temperature is reached
  • German, English, Spanish, French, Polish, Czech, Hungarian language settings
  • Three freely selectable temperature values
  • Temperature (Celsius or Fahrenheit), program time, time zones, summertime/wintertime
  • PRogram stored in case of power failure
  • AtmoCONTROL software on a USB stick for programming, managing and transferring programmes via Ethernet interface or USB port
  • Visual and acoustic alarm
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Capacità (sistema metrico) 749 L
Materiale camera Acciaio inox
Materiale Textured Stainless Steel, Rear Zinc-plated Steel
Tipo di spina German Type
Temperature Range (Metric) °°
Tipo Refrigerated Incubator
Display High-definition TFT-color double display with touchscreen
Include Works calibration certificate for 10°C and 37°C
N. di sportelli 2
Precisione termica °
Dimensioni (L x P x A) 1726 H x 1224 W x 874 D mm
Larghezza (sistema metrico) 1224 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 1040 mm
Altezza (sistema metrico) 1726 mm
Altezza (sistema metrico) interno 1200 mm
Depth (Metric) Interior 600 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 279 kg
Peso (sistema metrico) 208 kg
Requisiti elettrici 115/230 V, 50/60 Hz, 1.2 w
Tensione 115/230 V
Frequenza 50/60 Hz