Learn More
Ipragliflozin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16492367
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
500mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16492367
Marca: Medchem Express HY14894
MedChemExpress Ipragliflozin (ASP1941) is an orally active and selective SGLT2 inhibitor with IC50s of 7.38 and 1876 nM, 6.73 and 1166 nM, 5.64 and 1380 nM for human SGLT2 and SGLT1, rat SGLT2 and SGLT1, mouse SGLT2 and SGLT1, respectively. Antidiabetic agent.
Ipragliflozin (ASP1941) is an orally active and selective SGLT2 inhibitor with IC50s of 7.38 and 1876 nM, 6.73 and 1166 nM, 5.64 and 1380 nM for human SGLT2 and SGLT1, rat SGLT2 and SGLT1, mouse SGLT2 and SGLT1, respectively. Antidiabetic agent.
Specifica
Materiale o nome chimico Ipragliflozin
CAS 761423-87-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H21FO5S
Quantità 50 mg
Sinonimo ASP1941
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (247.25 mM) ∣H2O : ≥ 0.1 mg/mL (0.25 mM)
SMILES FC1=CC=C([C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C=C1CC3=CC(C=CC=C4)=C4S3
Molecular Weight (g/mol) 404.45
Peso formulazione 404.45
Percent Purity 98.11%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.