Learn More
Memmert™ IPS Storage Cooled Incubator, 749 L, Stainless Steel
Codice prodotto. 15161715 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Tensione:
115/230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15161715
Marca: Memmert™ IPS750
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Temperature Range: 14°C to 45°C
  • Temperature range +14 °C to +45 °C
  • 2 model sizes (256 and 749 litres volume)
  • 1 model variant: SingleDISPLAY
  • double doors as standard: prevention of contamination and drops in temperature, and at the same time an optimal view of the load through fully glazed interior doors
  • fans integrated in the Peltier elements ensure rapid energy transport and optimal temperature distribution
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Capacità (sistema metrico) 749 L
Materiale camera Acciaio inox
Materiale Textured Stainless Steel, Rear Zinc-plated Steel
Tipo di spina German Type
Temperature Range (Metric) 14°C to 45°C
Tipo Refrigerated Incubator
Display High-definition TFT-color single display
Include Works calibration certificate for 18°C and 25°C
N. di sportelli 2
Precisione termica °
Dimensioni (L x P x A) 1726 H x 1224 W x 874 D mm
Larghezza (sistema metrico) 1224 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 1040 mm
Altezza (sistema metrico) 1726 mm
Altezza (sistema metrico) interno 1200 mm
Depth (Metric) Interior 600 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 277 kg
Peso (sistema metrico) 206 kg
Requisiti elettrici 115/230 V, 50/60 Hz, 550 w
Tensione 115/230 V
Frequenza 50/60 Hz