Learn More
IQ 1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16480417
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16480417
Marca: Medchem Express HY10593
MedChemExpress IQ 1 has many functions such as decreasing Wnt-stimulated phosphorylation, maintaining the pluripotency of murine ESCs, preventing PP2A/Nkd interaction and so on.
IQ 1 has many functions such as decreasing Wnt-stimulated phosphorylation, maintaining the pluripotency of murine ESCs, preventing PP2A/Nkd interaction and so on.
Specifica
Materiale o nome chimico IQ 1
CAS 331001-62-8
Colore Orange
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H22N4O2
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 33 mg/mL (91.05 mM)
SMILES CC(C1=CC=C(/N=N/C(C(N)=O)=C2NC(C)(C)CC3=CC=CC=C3/2)C=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 362.42
Peso formulazione 362.42
Percent Purity 99.69%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.