missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IQ-1S free acid, MedChemExpress

Codice prodotto. 16484266
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16484266

Marca: Medchem Express HY100233

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress IQ-1S free acid is a prospective inhibitor of NF-κB/activating protein 1 (AP-1) activity with an IC50 of 2.3±0.41 μM. IQ-1S free acid has binding affinity (Kd values) in the nanomolar range for all three JNKs with Kds of 100 nM, 240 nM, and 360 nM for JNK3, JNK1, and JNK2, respectively.

IQ-1S free acid is a prospective inhibitor of NF-κB/activating protein 1 (AP-1) activity with an IC50 of 2.3±0.41 μM. IQ-1S free acid has binding affinity (Kd values) in the nanomolar range for all three JNKs with Kds of 100 nM, 240 nM, and 360 nM for JNK3, JNK1, and JNK2, respectively.

Specifica

Materiale o nome chimico IQ-1S free acid
Forma fisica Solid
CAS 23146-22-7
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H9N3O
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 32 mg/mL (129.42 mM)
SMILES O/N=C1C2=C(C3=NC4=CC=CC=C4N=C3\1)C=CC=C2
Molecular Weight (g/mol) 247.25
Peso formulazione 247.25
Percent Purity 99.35%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato