Learn More
Memmert™ Iq/Oq Document W/Device-Specific Works Test Data (Temp., Humidity And Light Value), For Ich750Eco
Codice prodotto. 16346717 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Codice prodotto. 16346717
Marca: Memmert™ ICH750ecoD00137
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Temperature distribution survey for one free-selectable temperature, humidity and light value. 27 measuring points to DIN 12880:2007-05, PQ check list as support for validation by customer (models HPP with light and ICH L)
Includes temperature distribution survey for one free-selectable temperature, humidity and light value.
  • IQ/OQ document with works test data for chamber
  • 27 measuring points to DIN 12880:2007-05
  • PQ check list as support for validation by customer (models HPP with light and ICH L)
Specifica
Product Type IQ/OQ Document with Works Test Data for Chamber