Learn More
BINDER™ IQ/OQ Documentazione di qualifica
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Product Type:
IQ/OQ Documentation (Hard Copy)
IQ/OQ Documentation (PDF)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Installation and operational qualification documents for validation performed by customers
- Designed for use with APT-COM™ GLP-Edition software
- Includes IQ/OQ checklists, calibration guide, and comprehensive unit documentation
- Both digital and hard copy options are available
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Software de gestión múltiple APT-COM™ GLP-Edition |
| Descrizione | Documents de qualification - Documents QI / QO numériques au format PDF - Documents d’assistance pour la validation par les clients, comprenant : Listes de contrôle QI / QO avec guide d’étalonnage et documentation complète sur l’unité ; pour le logiciel BPL APT-COM |
| Product Type | IQ/OQ Documentation (PDF) |
| Product Line | APT-COM |
| Service Offering | Documentación IQ/OQ conforme a GxP |
| Da utilizzare con (applicazione) | Installation et qualification opérationnelle |
| Include | Listes de contrôle QI / QO avec guide d’étalonnage et documentation complète sur l’unité |