Learn More
BINDER™ IQ/OQ Documentazione di qualifica
Codice prodotto. 16414019 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Product Type:
IQ/OQ Documentation (Hard Copy)
IQ/OQ Documentation (PDF)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16414019
Marca: BINDER™ 70570004
Documentazione di qualifica - Documenti IQ/OQ - documentazione di supporto per la validazione a cura del cliente, comprendente: liste di controllo IQ/OQ incluse istruzioni di taratura e documentazione apparecchio completa; per software APT-COM GLP
  • Installation and operational qualification documents for validation performed by customers
  • Designed for use with APT-COM™ GLP-Edition software
  • Includes IQ/OQ checklists, calibration guide, and comprehensive unit documentation
  • Both digital and hard copy options are available
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Software de gestión múltiple APT-COM™ GLP-Edition
Descrizione Documents de qualification - Documents QI / QO numériques au format PDF - Documents d’assistance pour la validation par les clients, comprenant : Listes de contrôle QI / QO avec guide d’étalonnage et documentation complète sur l’unité ; pour le logiciel BPL APT-COM
Product Type IQ/OQ Documentation (PDF)
Product Line APT-COM
Service Offering Documentación IQ/OQ conforme a GxP
Da utilizzare con (applicazione) Installation et qualification opérationnelle
Include Listes de contrôle QI / QO avec guide d’étalonnage et documentation complète sur l’unité