Learn More
Novus Biologicals™ IR Fluorescent Particles, CyGreen, High Intensity
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2 mL
Dimensione della confezione:
2mL
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store at 4°C. Do not freeze. |
| Colore | CyGreen |
| Da utilizzare con (applicazione) | Flow Cytometry |
| Materiale | Polistirene |
| Product Type | Fluroescent Carboxylate-Modified Particle |
| Quantità | 2 mL |
| Diametro (sistema metrico) | 10 to 14 micron |