Learn More
Novus Biologicals™ IR Fluorescent Particles, Jade Green, 5.0-5.9 um
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2 mL
Dimensione della confezione:
2mL
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store at 4°C. Do not freeze. |
| Colore | Jade Green |
| Da utilizzare con (applicazione) | Flow Cytometry |
| Materiale | Polistirene |
| Product Type | Fluroescent Carboxylate-Modified Particle |
| Quantità | 2 mL |
| Diametro (sistema metrico) | 5.0 to 5.9 μm |