missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IRF1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | IRF1 |
---|---|
Concentrazione | 0.13 mg/mL |
Applicazioni | Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16808343
|
Proteintech
11335-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16898333
|
Proteintech
11335-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This gene encodes a DEAD box protein. DEAD box proteins, characterized by the conserved motif Asp-Glu-Ala-Asp (DEAD), are putative RNA helicases. They are implicated in a number of cellular processes involving alteration of RNA secondary structure such as translation initiation, nuclear and mitochondrial splicing, and ribosome and spliceosome assembly. Based on their distribution patterns, some members of this family are believed to be involved in embryogenesis, spermatogenesis, and cellular growth and division.Specifica
IRF1 | |
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P10914, P15314, P23570 | |
16362, 24508, 3659 | |
IRF1 Fusion Protein Ag1879 | |
Primary | |
-20°C | |
IRF1 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
interferon regulatory factor 1, IRF 1, IRF1, MAR | |
IRF1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |