Learn More
IRF5 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3A4A10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | IRF5 |
|---|---|
| Clone | 3A4A10 |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16889075
|
Proteintech
66835-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16879075
|
Proteintech
66835-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The IRF5 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human IRF5. This antibody recognizes human, mouse antigen. The IRF5 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specifica
| IRF5 | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 3663 | |
| Primary |
| 3A4A10 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Human, Mouse | |
| IgG1 |