Learn More
Iridium for AAS 1g/L HCl matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12903175 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12903175 500 mL 500mL
12993165 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12903175 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore B 027 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    665.00€
    486.45€ / 500mL
    Risparmia 178.55€
    26% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
CAS 7439-88-5
Formula molecolare Ir
Molecular Weight (g/mol) 192.22
Numero MDL MFCD00011062
InChI Key GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC Name iridium
SMILES [Ir]
Specifica
Materiale o nome chimico Iridium
Imballaggio Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Concentrazione 1 g/L ±0.002 g/L
Tipo Flame Single-element Standard Solution
Solvent or Matrix 10% HCl
Quantità 500 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Single-element Standard Solution for AAS. Iridium (Ir) 1000mg/l in HCl 10%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .