Learn More
Iridium black, 99.8% (metals basis)
Codice prodotto. 11336428
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
0.50g
10g
2g
Codice prodotto. 11336428
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012071.02
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
The primary use of iridium is as a hardening agent in platinum alloys. Other uses are for the making of crucibles and devices that require high temperatures. Osmium/iridium alloys are used for compass bearings. Iridium is commonly used in complexes like Ir(mppy)3 and other complexes in polymer LED technology to increase the efficiency from 25% to about 100% due to triplet harvesting. Used in high-dose radiation therapy for the treatment of prostate and other forms of cancer. Iridium is used in tips of ballpoint pens. Iridium is used as a catalyst for carbonylation of methanol to create acetic acid. At one time, iridium as an alloy with platinum, was used in bushing the vents of heavy ordnance and, in a finely powdered condition (iridium black) for painting porcelain black.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-88-5
Formula molecolare Ir
Molecular Weight (g/mol) 192.22
Numero MDL MFCD00011062
InChI Key GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC Name iridium
SMILES [Ir]
Specifica
Materiale o nome chimico Iridium black
Quantità 0.5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3089
Informazioni di solubilità Soluble in aqua regia.
Percent Purity 99.8%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iridium black
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Iridium