Learn More
Iridium(III) chloride trihydrate, 53-56% Ir
Codice prodotto. 10216590 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10216590
Marca: Thermo Scientific Acros 195500010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13569-57-8 | Cl3Ir·3H2O | 352.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13569-57-8
Formula molecolare Cl3Ir·3H2O
Molecular Weight (g/mol) 352.6
InChI Key LNJXVUXPFZKMNF-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo iridium iii chloride trihydrate, trichloroiridium trihydrate, cl3ir.3h2o, acmc-1c5tf, iridium chloride ircl3 , trihydrate 7ci,8ci,9ci
PubChem CID 6102153
IUPAC Name trichloroiridium;trihydrate
SMILES O.O.O.Cl[Ir](Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Iridium(III) chloride trihydrate
Punto di fusione 763.0°C
Colore Black to Green
Forma fisica Crystals
Quantità 1 g
Formula lineare IrCl3·3H2O
Fieser 01,132; 02,67
Indice di Merck 14, 5088
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in acids ans alkalies
Peso formulazione 352.6
Percent Purity 53 to 56% Ir
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 5.3
Densità 5.3000g/mL