Learn More
Iridium(IV) oxide, Premion™, 99.99% (metals basis), Ir 84.5% min
Descrizione
Iridium(IV) oxide is used in the coating of anode-electrodes for industrial electrolysis in association with other rare oxides. It is also used in microelectrodes for electrophysiology research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Iridium (IV) oxide |
| Colore | Black |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 1 g |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Numero UN | UN1479 |
| Informazioni di solubilità | Insoluble in water. |
| Peso formulazione | 224.2 |
| Percent Purity | 99.99% |
| Grado | Premion |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Iridium(IV) oxide
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido comburente Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contiene: Iridium oxide