Learn More
Iridium powder, -325 mesh, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. p-7050904
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2 g
Dimensione della confezione:
0.50g
2g
Codice prodotto. 11394637
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039684.02
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-88-5
Formula molecolare Ir
Molecular Weight (g/mol) 192.22
Numero MDL MFCD00011062
InChI Key GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC Name iridium
SMILES [Ir]
Specifica
Materiale o nome chimico Iridium powder
Forma fisica Powder, Sponge
Quantità 0.5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3089
Percent Purity 99.9%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iridium powder
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Iridium