Learn More
Iridium wire, 0.5mm (0.02in) dia, 99.8% (metals basis)
Codice prodotto. p-7048760
Click to view available options
Quantità:
5 cm
25 cm
Dimensione della confezione:
25cm
5cm
Codice prodotto. 11371259
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011430.BQ
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-88-5
Formula molecolare Ir
Molecular Weight (g/mol) 192.22
Numero MDL MFCD00011062
InChI Key GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC Name iridium
SMILES [Ir]
Specifica
Materiale o nome chimico Iridium wire
Nota nome 0.5mm (0.02 in.) dia.
Quantità 5 cm
Peso ≈4.45g/m
Forma Wire
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.8%