Learn More
Iron, 99%, powder, -70 mesh (<212 micron)
Codice prodotto. 10454025 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2kg
500g
Codice prodotto. 10454025
Marca: Thermo Scientific Acros 197810100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-89-6
Formula molecolare Fe
Molecular Weight (g/mol) 55.85
Numero MDL MFCD00010999
InChI Key XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC Name iron
SMILES [Fe]
Specifica
Materiale o nome chimico Iron
Colore Gray
Punto di fusione 1535.0°C
Punti di ebollizione 3000.0°C
Densità 7.8600g/mL
Quantità 10 kg
Imballaggio Plastic bottle
Intervallo percentuale saggio 99%
Forma Fine Powder
Fieser 01,519; 02,229; 03,167; 05,357; 09,257; 14,184; 16,189; 17,157
Indice di Merck 15, 5137
Peso formulazione 55.84
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron, powder
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanza autoriscaldante Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H251-Autoriscaldante; può infiammarsi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P235+P410-Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.