Learn More
Iron(II) iodide, anhydrous, 97% (metals basis)
Codice prodotto. 11367147
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. Quantità unitSize
11367147 10 g 10g
11357147 2 g 2g
2 options
Codice prodotto. 11367147
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011485.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7783-86-0
Iron(II) iodide is used as a catalyst in organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-86-0
Numero MDL MFCD00016094
Sinonimo iron iodide, iron ii iodide, acmc-1bdqb, iron ii iodide, anhydrous, iron ii iodide, ultra dry, iron ii iodide, anhydrous, beads,-10 mesh trace metals basis
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(II) iodide
Nota nome Anhydrous
Colore Brown
Forma fisica Crystalline
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3260
Informazioni di solubilità Soluble in water,diethyl ether and ethanol.
Peso formulazione 309.66
Percent Purity 97%
Odore Odorless
Sensibilità Air and light sensitive; Hygroscopic
Densità 5.32 g/mL