Learn More
Iron(II) iodide, ultra dry, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11376878
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 11376878
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013619.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Light and Air Sensitive and Hygroscopic | CAS: 7783-86-0 | FeI2
Iron(II) iodide is used as a catalyst in organic reactions. It is also used as a compound in semiconductors and other high purity applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-86-0
Formula molecolare FeI2
Numero MDL MFCD00016094
Sinonimo iron iodide, iron ii iodide, acmc-1bdqb, iron ii iodide, anhydrous, iron ii iodide, ultra dry, iron ii iodide, anhydrous, beads,-10 mesh trace metals basis
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(II) iodide
Colore Gray
Forma fisica Beads
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metal basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water,diethyl ether and ethanol.
Peso formulazione 309.66
Odore Odorless
Sensibilità Air and light sensitive; Hygroscopic
Aspetto Gray beads
Densità 5.32 g/cm3
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron(II) iodide anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C