Learn More
Iron(II) Sulfate Heptahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
500g
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | 64°C |
| Colore | Blue-Green |
| pH | 3 to 4 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 500 g |
| IUPAC Name | iron(2+);sulfate;heptahydrate |
| Peso formulazione | 278.01g/mol |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
| Pressione del vapore | 14.6mmHg at 25°C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Iron(II) sulfate heptahydrate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Iron (II) Sulfate heptahydrate, Ferroussulfate