Learn More
Iron(II) sulfate heptahydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.0-103.4% (manganometric), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7072006 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
25 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25kg
500g
Codice prodotto. 15643310
Marca: Honeywell-Fluka 31236100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.0-103.4% (manganometric)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-63-0
Formula molecolare FeH14O11S
Molecular Weight (g/mol) 278.01
Numero MDL MFCD00149719
InChI Key SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
IUPAC Name iron(2+);sulfate;heptahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(Ii) Sulfate Heptahydrate
Nota nome Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantità 100 g
Formula lineare FeSO4 · 7H2O
Peso formulazione 278.01g/mol
Percent Purity 99 to 103.4% (manganometric)
Grado ACS/puriss. p.a.
Pressione del vapore 14.6mmHg (25°C)
Densità 1.898g/mL at 25°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron(II) sulfate heptahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: iron(II)sulphate-7-hydrate