Learn More
Iron(III) chloride, 98%, pure, anhydrous
Codice prodotto. 10781631 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
25kg
5g
Codice prodotto. 10781631
Marca: Thermo Scientific Acros 169430010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7705-08-0 | Cl3Fe | 162.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7705-08-0
Formula molecolare Cl3Fe
Molecular Weight (g/mol) 162.20
Numero MDL MFCD00011005
InChI Key RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo Ferric chloride
IUPAC Name iron(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(III) chloride
Colore Gray to Black
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 97.5 to 102.5% (Iodometry)
Formula lineare FeCl3
Fieser 01,392; 02,199; 04,236; 05,307; 06,259; 07,153; 08,228; 09,222; 10,185; 11,237; 12,1; 13,133; 14,164; 16,167; 17,138
Indice di Merck 15,4046
Informazioni di solubilità Solubility in water: 480g/L (20°C). Other solubilities: readily soluble in alcohol, ether and acetone, slightly soluble in cs2, practically insoluble in ethyl acetate
Peso formulazione 162.21
Percent Purity 98%
Grado Pure
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron(III) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.