Learn More
Iron(III) Chloride Anhydrous, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10224390 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
3 kg
Dimensione della confezione:
250g
3kg
500g
Codice prodotto. 10224390
Marca: Fisher Chemical I/1035/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Iron(III) Chloride Anhydrous, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7705-08-0
Formula molecolare Cl3Fe
Molecular Weight (g/mol) 162.20
Numero MDL MFCD00011005
InChI Key RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name iron(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Specifica
Colore Gray
pH 2
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 162.21g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore 1 hPa at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron (III) chloride anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.