Learn More
Iron(III) Chloride Hexahydrate, ≥98%, Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. p-7120494 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
500g
Codice prodotto. 15657860
Marca: Honeywell Research Chemicals F2877100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, chunks,≥98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-77-1
Formula molecolare Cl3FeH12O6
Molecular Weight (g/mol) 270.29
Numero MDL MFCD00149712
InChI Key NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name iron(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Specifica
Punti di ebollizione 280°C to 285°C
Materiale o nome chimico Iron(III) chloride hexahydrate
Punto di fusione 37°C
Colore Brown
pH 1.8 (at 10.00g/L 25°C)
Forma fisica Solid
Quantità 100 g
Formula lineare FeCl3 · 6H2O
Numero UN UN3260
Peso formulazione 270.3g/mol
Percent Purity ≥98%
Odore Weak
Imballaggio Flacone in polietilene
Pressione del vapore 1mmHg (194°C)
Densità 2.8g/cu.cm at 20°C