Learn More
Iron(III) chloride hexahydrate, 99+%, for analysis
Codice prodotto. 10434605 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10434605
Marca: Thermo Scientific Acros 217090025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10025-77-1 | Cl3FeH12O6 | 270.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lewis acid for analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-77-1
Formula molecolare Cl3FeH12O6
Molecular Weight (g/mol) 270.29
Numero MDL MFCD00149712
InChI Key NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo Ferric chloride hexahydrate
IUPAC Name iron(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Specifica
Punti di ebollizione 280.0°C to 285.0°C
Materiale o nome chimico Iron(III) chloride hexahydrate
Punto di fusione 37.0°C
Nota nome p.a.
Colore Orange
Forma fisica Adhering Crystalline Powder and Lumps
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 102% (Iodometry)
Formula lineare FeCl3·6H2O
Fieser 01,390; 02,199; 03,145; 04,236; 05,307; 06,259; 07,153; 08,228; 09,222; 15,158
Indice di Merck 15, 4046
Informazioni di solubilità Solubility in water: 920g/L (20°C). Other solubilities: readily soluble in alcohol,acetone and ether
Peso formulazione 270.29
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron(III) chloride hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P313-Consultare un medico.