Learn More
Iron(III) Nitrate Nonahydrate, ≥98%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15607870 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
500g
Codice prodotto. 15607870
Marca: Honeywell-Fluka F3002500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
≥98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-61-8
Formula molecolare FeH18N3O18
Molecular Weight (g/mol) 403.99
Numero MDL MFCD00149708
InChI Key SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
PubChem CID 16211566
Specifica
Punti di ebollizione >100°C
Materiale o nome chimico Iron(III) nitrate nonahydrate
Punto di fusione 47°C
Colore Brown
pH 1.5 (at 20°C)
Forma fisica Crystalline
Quantità 500 g
Formula lineare Fe(NO3)3 · 9H2O
Numero UN UN3260
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3]
IUPAC Name iron(3+);trinitrate;nonahydrate
Peso formulazione 404g/mol
Percent Purity ≥98%
Odore Weak
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 1.68g/cu.cm at 20°C