Learn More
Iron(III) Nitrate Nonahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10578230 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
500g
Codice prodotto. 10578230
Marca: Fisher Chemical I/1075/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Iron(III) Nitrate Nonahydrate, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-61-8
Formula molecolare FeH18N3O18
Molecular Weight (g/mol) 403.99
Numero MDL MFCD00149708
InChI Key SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
PubChem CID 16211566
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punto di fusione 47°C
Colore Purple
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
IUPAC Name iron(3+);trinitrate;nonahydrate
Peso formulazione 404g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron(III) nitrate nonahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.