Learn More
Iron(III) oxide, 99.999%, (trace metal basis), -100 mesh
Codice prodotto. 10072550 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 10072550
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 1309-37-1 | Fe2O3 | 159.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1309-37-1
Formula molecolare Fe2O3
Molecular Weight (g/mol) 159.69
Numero MDL MFCD00011008
InChI Key JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Ferric oxide
IUPAC Name trioxodiiron
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(III) oxide
Punto di fusione 1538.0°C
Colore Brown to Brown-Red or Rust
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99.999%
Formula lineare Fe2O3
Fieser 17,158
Indice di Merck 15,4055
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids, soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 159.69
Percent Purity 99.999%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 5.24
Densità 5.2400g/mL