Learn More
Iron(Iii) Sulfate Hydrate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7071981 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 15683130
Marca: Honeywell-Fluka 307718100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
0.97
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15244-10-7
Formula molecolare Fe2H2O13S3
Molecular Weight (g/mol) 417.87
Numero MDL MFCD00011007
InChI Key VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
PubChem CID 167265
IUPAC Name diiron(3+) hydrate trisulfate
SMILES O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(Iii) Sulfate Hydrate
Quantità 100 g
Formula lineare Fe2(SO4)3 · xH2O
Numero UN 3260
Peso formulazione 399.88g/mol (anhydrous basis)
Percent Purity 97%