Learn More
Iron(III) sulfate hydrate, Puriss. p.a., 21-23% Fe basis, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15613310 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Paper / Poly Bag
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
500g
pezzi 6
Codice prodotto. 15613310
Marca: Honeywell-Fluka 3123525KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a., 21-23% Fe basis
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15244-10-7, 7664-93-9
Formula molecolare Fe2H2O13S3
Molecular Weight (g/mol) 417.87
Numero MDL MFCD00011007
InChI Key VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo Ferric sulfate hydrate
PubChem CID 167265
IUPAC Name iron(3+);trisulfate;hydrate
SMILES O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(III) sulfate hydrate
Nota nome Puriss. p.a., 21-23% Fe basis
CAS max % 98.0000%, 2.0000%
Quantità 25 kg
Formula lineare Fe2(SO4)3 · xH2O
Numero UN UN3260
Peso formulazione 399.88
Grado puriss. p.a.
Imballaggio Paper / Poly Bag