Learn More
Iron(III) sulfate pentahydrate, 97%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
5kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Iron(III) sulfate pentahydrate |
| Colore | Beige-Yellow to White |
| Forma fisica | Crystalline or Granular Powder |
| Quantità | 5 g |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Formula lineare | Fe2(SO4)3·5H2O |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble |
| Peso formulazione | 489.96 |
| Percent Purity | 97% |
| Imballaggio | Glass Bottle |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Iron(III)sulfate pentahydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.