Learn More
Iron(III) sulfate pentahydrate, 97%
Codice prodotto. 10460863 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
5kg
Codice prodotto. 10460863
Marca: Thermo Scientific Acros 345235000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 142906-29-4 | Fe2O12S3·5H2O | 489.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142906-29-4
Formula molecolare Fe2O12S3·5H2O
Molecular Weight (g/mol) 489.96
Numero MDL MFCD00149714
InChI Key YHGPYBQVSJBGHH-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo unii-3hws7hf5xd, 3hws7hf5xd, iron iii sulfate pentahydrate, sulfuric acid, iron 3+ salt 3:2 , pentahydrate 9ci, acmc-20n1we, ferric sulfate pentahydrate, iron iii sulphate pentahydrate, 2fe.3so4.5h2o, sulfuric acid, iron 3+ salt 3:2 , pentahydrate
PubChem CID 23443659
IUPAC Name iron(3+);trisulfate;pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3].[Fe+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(III) sulfate pentahydrate
Colore Beige-Yellow to White
Forma fisica Crystalline or Granular Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare Fe2(SO4)3·5H2O
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 489.96
Percent Purity 97%
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron(III)sulfate pentahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.