Learn More
Iron rod, 5mm (0.2in) dia, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11388478
Click to view available options
Quantità:
50 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
150mm
50mm
Codice prodotto. 11388478
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040500.DJ
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-89-6
Formula molecolare Fe
Molecular Weight (g/mol) 55.85
Numero MDL MFCD00010999
InChI Key XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC Name iron
SMILES [Fe]
Specifica
Materiale o nome chimico Iron rod
Nota nome 5mm (0.2 in.) dia.
Quantità 50 mm
Peso ≈0.155g/mm
Forma Rod
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.99%