Learn More
Standard ferro, 1000 mg/l in 2% HNO3 (grado di affidabilità), SPEX CertiPrep
Codice prodotto. 10376122 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
30 mL
125 ml
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in polietilene
Triple-leached LDPE bottle
Dimensione della confezione:
125mL
250mL
30mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10376122 125 ml Bottiglia in polietilene 125mL
10172002 250 mL Triple-leached LDPE bottle 250mL
11448709 500 mL Triple-leached LDPE bottle 500mL
16391226 30 mL Triple-leached LDPE bottle 30mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10376122 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore PLFE22Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    100.24€ / 125mL
    Risparmia 10.76€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Fe1000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Identificatori chimici
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Specifica
Materiale o nome chimico Iron Standard
Imballaggio Bottiglia in polietilene
CAS 7439-89-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Certificato di analisi Il certificato di analisi riporta fino a 30 elementi a livelli ppb.
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Formula molecolare Fe
Numero MDL MFCD00010999
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES [Fe]
IUPAC Name iron
Solvent or Matrix 2% HNO3
Molecular Weight (g/mol) 55.85
Quantità 125 ml
Grado Assurance
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1000
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, iron
Product intended for laboratory use only