Learn More
Iron standard solution, for AAS, 1 mg/ml Fe in 2 to 5% HNO3
Codice prodotto. 10103740 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10103740 100 mL 100mL
10266680 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10103740 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 196051000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.40€
    21.80€ / 100mL
    Risparmia 1.60€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For atomic adsorption spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Iron standard solution
Nota nome 1 mg/ml Fe in 2% HNO3
Imballaggio Plastic bottle
CAS 7439-89-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Densità 7.86
Forma fisica Liquid
Formula molecolare Fe
Concentrazione 997 to 1003 μg/mL of Fe (3+) in 2% HNO3 (20°C)
Numero MDL MFCD00010999
Colore Incolore
InChI Key XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe]
IUPAC Name iron
Molecular Weight (g/mol) 55.85
PubChem CID 23925
Quantità 100 mL
ChEBI CHEBI:82664
Peso formulazione 55.85
Grado AAS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron standard solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.