Learn More
Iron standard solution, for AAS, 1 mg/ml Fe in 2 to 5% HNO3
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Materiale o nome chimico | Iron standard solution |
| Nota nome | 1 mg/ml Fe in 2% HNO3 |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| CAS | 7439-89-6, 7697-37-2, 7732-18-5 |
| Densità | 7.86 |
| Forma fisica | Liquid |
| Formula molecolare | Fe |
| Concentrazione | 997 to 1003 μg/mL of Fe (3+) in 2% HNO3 (20°C) |
| Numero MDL | MFCD00010999 |
| Colore | Incolore |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Iron standard solution
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.