Learn More
Iron Standard Solution (Spectro ECON), Chem Lab™
Codice prodotto. 11993014
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11993014 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11993014 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL01.0906.0500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.00€
    25.50€ / 500mL
    Risparmia 27.50€
    51% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Specifica
Concentrazione 1000 μg/mL
Quantità 500 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron standard solution 1000 µg/ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid, Iron(III) nitrate