Learn More
Standard ferro (traccia grado ICP/ICP-MS), SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125 ml
Dimensione della confezione:
125mL
Descrizione
Includes
Certificato di analisi Traceable secondo gli standard NIST accreditato da ISO/IEC 17025 e dalla guida ISO/IEC 34, scheda di sicurezza
Standard inorganico prodotto per AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi.
| Analita | Concentrazione |
|---|---|
| Fe | 1000 μg/ml |
Certifications
Accreditato da A2LA per ISO/IEC 17025 e Guida ISO/IEC 34 e certificato da UL-DQS secondo le norme ISO 9001
Compliance
Conformità allo standard GHS/OSHA
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Iron Standard |
| Imballaggio | Flacone in LDPE a tripla lisciviazione |
| CAS | 7439-89-6, 7697-37-2, 7732-18-5 |
| Certificato di analisi | Il certificato di analisi Claritas PPT™ riporta fino a 68 elementi a livelli ppt. |
| CAS min. % | 0.1, 2.0, 97.9 |
| Concentration or Composition Notes | Vengono sottoposti a scansione fino a 68 elementi con i valori individuati per gli standard ICP e ICP-MS. Il valore rilevato delle tracce di impurità metalliche viene indicato nel certificato di analisi. |
| CAS max % | 0.1, 2.0, 97.9 |
| Formula molecolare | Fe |
| Numero MDL | MFCD00010999 |
| Tecnica | ICP-MS |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1000 ug/mL Iron
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid, iron
Prodotto destinato al solo uso in laboratorio