Learn More
Iron, Technical, Filings, Fine (Metal), Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10564634 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
3 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
3kg
Codice prodotto. 10564634
Marca: Fisher Chemical I/0850/50
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7439-89-6
Formula molecolare Fe
Molecular Weight (g/mol) 55.85
Numero MDL MFCD00010999
InChI Key XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC Name iron
SMILES [Fe]
Specifica
Colore Gray
Punto di fusione 1535°C
Punti di ebollizione 3000°C
Quantità 250 g
Imballaggio Plastic powder jar
Dimensione particelle 0.3 to 0.72mm
Pressione del vapore 1mmHg 1787
Forma Solid
Peso formulazione 55.84g/mol