Learn More
WTW™ Iron Test Kits
Click to view available options
Range:
0.005 to 5 mg/L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | For waste water, drinking water, foodstuffs |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex, Photoflex photometers |
| Include | Certificates |
| N. di test | 180 |
| Range | 0.005 to 5 mg/L |
| Sufficiente per | 180 Tests |
| Metodo test | Photometric |
| Tipo | Zinc (Zn) cell test kit |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- test ferro metodo
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H301 + H311 + H331-Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
- MIXTURE LIST-Contiene: ammonium thioglycolate, thioglycolic acid