Learn More
Bochem™ Spazzola con filo di ferro
Codice prodotto. 10020821
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
260 mm
480 mm
550 mm
1000 mm
Diametro (sistema metrico) setole:
30 mm
63 mm
80 mm
Da utilizzare con (applicazione):
For tubes
Per beuta
Per provette
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10020821
Marca: Bochem™ 12322
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Con filo di ferro zincato
  • Iron wire, zincked
  • Natural bristles
  • Used with flasks and test tubes
  • For cleaning flasks and bottles
Specifica
Product Type Spazzola
Diametro (sistema metrico) setole 80 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per beuta
Lunghezza (sistema metrico) 550 mm
Lunghezza (sistema metrico) spazzola 190 mm
Materiale Fil di ferro
Quantità 1 ciascuno