Learn More
Bochem™ Spazzola con filo di ferro
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
260 mm
480 mm
550 mm
1000 mm
Diametro (sistema metrico) setole:
30 mm
63 mm
80 mm
Da utilizzare con (applicazione):
For tubes
Per beuta
Per provette
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Iron wire, zincked
- Natural bristles
- Used with flasks and test tubes
- For cleaning flasks and bottles
Specifica
Specifica
| Product Type | Brush |
| Diametro (sistema metrico) setole | 30 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For tubes |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1000 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) spazzola | 150 mm |
| Materiale | Iron Wire |
| Quantità | Confezione da 1 |