Learn More
Bochem™ Spazzole con filo di ferro
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
270 mm
340 mm
380 mm
420 mm
470 mm
Lunghezza (sistema metrico) spazzola:
100 mm
120 mm
130 mm
140 mm
170 mm
Da utilizzare con (applicazione):
Beute
Provetta
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Iron wire, zincked
- Natural bristles
- For test tubes and flasks
Specifica
Specifica
| Product Type | Spazzola per fiasche |
| Da utilizzare con (applicazione) | Beute |
| Lunghezza (sistema metrico) | 380 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) spazzola | 130 mm |
| Quantità | 1 ciascuno |