Learn More
Bochem™ Spazzole con filo di ferro
Codice prodotto. 10586371
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
270 mm
340 mm
380 mm
420 mm
470 mm
Lunghezza (sistema metrico) spazzola:
100 mm
120 mm
130 mm
140 mm
170 mm
Da utilizzare con (applicazione):
Beute
Provetta
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10586371
Marca: Bochem™ 12342
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Con setole naturali
  • Iron wire, zincked
  • Natural bristles
  • For test tubes and flasks
Specifica
Product Type Spazzola per fiasche
Da utilizzare con (applicazione) Beute
Lunghezza (sistema metrico) 470 mm
Lunghezza (sistema metrico) spazzola 170 mm
Quantità 1 ciascuno